Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre 5+ Eutech™
Code produit 11529164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Mesure du pH avec électrode ATC
pH-mètre avec électrode 3 en 1
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11529164 Mesure du pH avec électrode ATC 1 pièce
11539164 pH-mètre avec électrode 3 en 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11529164 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X244911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    339.00€ / 1 pièces
    Économisez 20.00€
    5% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles. Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes et le pH-mètre 5+ Eutech™ est le choix idéal pour les applications de mesure de pH.
Caractéristiques :
  • Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ± 0,01
  • Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
  • La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
  • Options de tampon pH : 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description pH-mètre Eutech pH 5+ avec électrode ATC ECPHTEM01P, blindage/support en caoutchouc
Comprend Mise hors tension automatique après 17 minutes ; messages de Mémorisation et d’auto-diagnostic
Précision (température) ±0,5°C
Précision (pH) ±0,01
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,01
Calibration Points 2 à 5
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Compensation thermique Automatique / Manuel (0 à 100°C)
Type de batterie 4 Piles AAA de 1,4 V
Type Mesure du pH avec électrode ATC