Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ pH 5+
Code produit 10099124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibration Points:
2 à 5
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibration Points Conditionnement
10099124 2 à 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10099124 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X244912
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Le pH-mètre Eutech™ pH 5+ avec électrode de pH à jonction unique est un choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Caractéristiques :
  • Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ± 0,01
  • Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
  • La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
Spécifications
  • Gamme de pH : pH de 0,00 à 14,00
  • Plage de températures : 0 à 100,0°C
  • Compensation de la température : Automatique / manuel (0 à 100°C)
  • Nombre de points d’étalonnage 2 à 5 points
  • s
  • Options de tampon pH : 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (États-Unis), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
  • Fonctions spéciales : Mise hors tension automatique après 17 minutes ;
  • Maintien et messages de diagnostic automatique
  • Puissance : 4 Piles AAA de 1,4 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description pH-mètre Eutech pH 5+ avec électrode de pH à jonction simple ECFC7252101B, électrode ATC intégrée ECPHTEM01P et kit de transport de pH (inclut 1 x pH 4,01, solutions tampons pH 7,00, solution de stockage et 1 x eau déminéralisée (rinçage) (60 ml chacun)
Calibration Points 2 à 5
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Type d’affichage LCD