Learn More
Thermo Scientific™ Solution de nettoyage de protéines Eutech™ pour électrodes de pH
Code produit 12941678
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
pH-mètre, Électrode
Conditionnement:
480mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12941678 pH-mètre, Électrode 480mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12941678 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X211216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.15€
    37.00€ / 480mL
    Économisez 2.15€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Eutech™ propose une large gamme de solutions et de tampons de pH à utiliser avec des pH-mètres et des électrodes
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et production agricole, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et d’autres applications industrielles.
Eutech™ propose une large gamme de solutions de tampon de pH, d’étalonnage et de nettoyage pour une utilisation avec des pH-mètres et électrodes.
Caractéristiques :
  • Tampons et solutions d’étalonnage et de nettoyage conditionnés en flacons de 480 ml en plastique durable ; économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution de nettoyage de protéines pour électrodes de pH
À utiliser avec (équipement) pH-mètre, Électrode
Type Solution de nettoyage de protéines pour électrode de pH
Quantité 450 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • protein cleaning solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, pepsin