Learn More
Thermo Scientific™ Solutions étalons de salinité Eutech™ (NaCl)
Eutech™ propose des solutions standard de salinité à utiliser avec les instruments de mesure de la salinité.
Marque:  Thermo Scientific™ 01X211232
Code produit. 16455339
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Eutech™ offers a range of Salinity Standard Solutions for use with Salinity Meters. Salinity measurements are common in industries like agriculture, aquaculture, hydroponics, food, pools and spas where it is necessary to monitor the salt level constantly.
Caractéristiques :
  • Tampons et solutions d’étalonnage conditionnés en flacons de 480 ml en plastique durable – économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
Description :
  • ECNACL5PPT : Solution d’étalonnage à 5 ppt (parties par mille) de NaCl
  • ECNACL25PPT : Solution d’étalonnage à 25 ppt (parties par mille) de NaCl
  • ECNACL45PPT : Solution d’étalonnage à 45 ppt (parties par mille) de NaCl