Learn More
Thermo Scientific™ Solutions étalons de salinité Eutech™ (NaCl)
Code produit 11579124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
25 ppt
5 ppt
Conditionnement:
1 pièce
480 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
11579124 25 ppt 480 ML
16445339 25 ppt 1 pièce
15601717 5 ppt 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11579124 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X211231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.45€
    28.80€ / 480mL
    Économisez 1.65€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Eutech™ propose des solutions standard de salinité à utiliser avec les instruments de mesure de la salinité.
Eutech™ propose une gamme de solutions étalons de salinité à utiliser avec les instruments de mesure de la salinité. Les mesures de salinité sont courantes dans les industries telles que l’agriculture, l’aquaculture, l’hydroponique, les aliments, les piscines et les spas où il est nécessaire de surveiller constamment le niveau de salinité.
Caractéristiques :
  • Tampons et solutions d’étalonnage conditionnés en flacons de 480 ml en plastique durable – économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
Description :
  • ECNACL5PPT : Solution d’étalonnage à 5 ppt (parties par mille) de NaCl
  • ECNACL25PPT : Solution d’étalonnage à 25 ppt (parties par mille) de NaCl
  • ECNACL45PPT : Solution d’étalonnage à 45 ppt (parties par mille) de NaCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 25 ppt
Description Solution d’étalonnage NaCl de 25 ppt
Type NaCl Calibration Solution