Learn More
Eutech™ Instruments de mesure portatifs de sel 6+
Code produit 11519214
Change view
Click to view available options
Type:
Conductimètre
Kit de conductimètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
11519214 Conductimètre 1 pièce
11509214 Kit de conductimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11519214 Fournisseur Eutech™ Code fournisseur 01X289430
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez rapidement des mesures précises de la salinité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
La nouvelle série d'instruments de mesure portatifs Thermo Scientific™ Eutech 6+ pour la mesure de la salinité est idéale pour vos besoins de base d'analyse de l'eau.
Conception d’électrode innovante
  • Compensation de la température rapide et automatique pour des mesures rapides et reproductibles ; orifices d’aération localisés de manière stratégique afin d’éliminer les bulles d’air piégées
  • Manchon d’électrode amovible, ce qui facilite la maintenance
Blindage en caoutchouc durable avec support
  • Blindage en caoutchouc avec support de paillasse pratique pour fournir un angle d’affichage idéal lorsque cela est nécessaire
Impressionnante précision de la salinité
  • Conçu pour correspondre à la courbe de salinité non linéaire pour une meilleure précision sur l’ensemble de la plage avec un seul point d’étalonnage
Support d’électrodes GripClip innovant
  • Se fixe à la plupart des béchers sans avoir à recourir à un bras d’électrode distinct
  • Maintient les électrodes en suspension pendant l’utilisation, loin des barreaux d’agitation
  • Permet un réglage rapide de la hauteur de vos électrodes pour s’adapter à votre récipient d’échantillons et à vos préférences individuelles
Mallette de transport solide avec accessoires
  • Mallette rigide et compacte avec tout ce qui est nécessaire pour l’étalonnage et les mesures
  • Protège l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation et comprend une porte d’accès pour sécuriser les éléments jusqu’à leur utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sel +6 mètres avec GripClip
Measurement Modes Salinité avec température
Compensation thermique Automatique ou manuel, (0 à 50°C)
Gamme (salinité) 1,0 à 50,00 ppt/0,1 à 5,00 %
Résolution (salinité) 0,1 ppt/0,01 %
Précision (salinité) ± % de la pleine échelle
Plage de températures (métrique) 0,00°C à 100,0°C (80,0°C avec sonde fournie)
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ±0,5°C (±0,9°F)
Type Conductimètre
Type de batterie Piles alcalines AAA de 4 x 1,5 V (incluses)
Autonomie de la batterie > 500 heures
Afficher plus Afficher moins
Garantie : la garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.