Learn More
Thermo Scientific™ Capteur pour Eutech™ ECTestr11
Code produit 10475982
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ECTestr11
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10475982 ECTestr11 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10475982 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X229714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.25€
    77.30€ / 1 pièces
    Économisez 3.95€
    4% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Obtenez rapidement des mesures précises des matières dissoutes totales (TDS) sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Eutech™ propose des instruments de mesure qui permettent la mesure directe des valeurs de TDS. Le capteur Eutech™ pour ECTestr11 est un capteur de rechange pour ECTestr étanche11, type à cuvette. Obtenez rapidement des mesures précises des matières dissoutes totales (TDS) sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Applications générales :
  • traitement de l’eau et des eaux usées
  • purge de chaudière
  • cuves de rinçage pour galvanoplastie
  • eau potable
  • hydroponie
  • industrie de l’impression
  • aquaculture, aquariums, fermes piscicoles
  • piscines et spas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sonde
À utiliser avec (équipement) ECTestr11