Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur secteur Eutech™ SMPS pour instruments de mesure de la série Cyberscan 1500
Code produit 11579264 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Série Cyberscan 1500
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11579264 Série Cyberscan 1500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11579264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.40€
    58.84€ / 1 pièces
    Économisez 32.56€
    35% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
L’adaptateur d’alimentation Eutech™ SMPS vous fournit l’alimentation dont vous avez besoin.
L’adaptateur d’alimentation Eutech™ SMPS vous fournit l’alimentation dont vous avez besoin. L’adaptateur d’alimentation de 100/240 VCA est doté d’une fiche pour États-Unis/Royaume-Uni/Europe/Japon utilisée pour les instruments de mesure CyberScan série 1500.
Caractéristiques :
  • 12 V, 6 W
  • 100/240 VCA
  • À utiliser avec : Appareils de mesure CyberScan 1500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Transformateur d’alimentation en mode commuté. 100/240 VAC , avec prise US/UK/EUR/Japon, 12 V, 6 W, CENTER -ve
Type Adaptateur secteur SMPS
Tension 12 V
Compatibilité Fiche pour États-Unis/Royaume-Uni/Europe/Japon
À utiliser avec (équipement) Série Cyberscan 1500