Learn More
Thermo Scientific™ Testeur TDS multiplage Eutech™ TDSTestr11+
Code produit 12361508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
TDS avec température
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes Conditionnement
12361508 TDS avec température 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12361508 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X377231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    201.00€ / 1 pièces
    Économisez 20.00€
    9% de réduction
En stock
Obtenez rapidement des mesures précises des matières dissoutes totales (TDS) sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Eutech™ propose des instruments de mesure qui permettent la mesure directe des valeurs de matières dissoutes totales (TDS). Le TDSTestr11 étanche Eutech™ est un instrument de mesure à double plage avec des options de sélection automatique ou sélectionnables. Sa conception étanche et anti-roulement, ses grands écrans d’affichage, son capteur remplaçable par l’utilisateur, son facteur TDS réglable pour des mesures plus précises et sa capacité à basculer entre °C et °F ne sont que quelques options de cet instrument de mesure.
Spécifications :
  • Gamme : .. ... à 100,0 ppm, à 1000 ppm, à 10,00 ppt
    (en fonction du facteur TDS)
  • ATC : Oui (0 à 50°C / 32 à 122°F)
  • Coefficient thermique : 2 % par °C, fixe
  • Point d’étalonnage : 3manuel
  • Affichage de la température : Oui
  • Gamme : 0 à 50,0°C / 32,0 à 122,0°F
  • Étalonnage : ±5,0°C / ±9,0°F
  • Mémoire non volatile Oui
  • Mise hors tension automatique : 8,5 minutes après la pression sur la dernière touche
  • Puissance requise : Piles miniatures alcalines A76, 4 x 1,5 V (incluses)
  • Durée de vie de la batterie : plus de 150 heures
  • Dimensions / Poids : Testeur : 16,5 x 3,8 cm ; 90 g
  • Boîte : 18,5 x 6,5 x 5 cm ; 200 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Measurement Modes TDS avec température
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C