Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de température Eutech™ PH5TEMB01P
Code produit 11816332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Fiche phono
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11816332 Fiche phono 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11816332 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X210303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.60€
    77.20€ / 1 pièces
    Économisez 7.40€
    8% de réduction
En stock
Eutech™ propose une sélection d’électrodes et de thermomètres à utiliser dans diverses applications pédagogiques, de laboratoire et industrielles.
Eutech™ propose une sélection d’électrodes et de thermomètres à utiliser dans diverses applications pédagogiques, de laboratoire et industrielles. L’électrode de température PH5 TEMB01P est une électrode polyvalente en acier inoxydable et elle présente une gamme de températures allant de 0 à 100ºC.
Caractéristiques :
  • Paramètre : max.
  • Plage de températures : 0 à 100°C
  • Matériau : Acier inox 304
  • Dimensions (arbre) : 84 x 3 mm
  • Dimensions (bloc d’alimentation) 85 x 12 mm
  • Longueur de câble : 1 m
  • Connecteur : Fiche phono de 2,5 mm
  • Utilisé avec : pH 110 / pH 11 / Ion 6+ / pH 6+ / pH 5+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode de température
Types de connecteurs Fiche phono