Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de température Eutech™ ECPHWPTEM01W
Code produit 10719264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
10719264 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10719264 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PHWPTEM01W
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eutech™ offre une large gamme de sondes de température utilisées dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Eutech™ offre une large gamme de sondes de température utilisées dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles. La sonde de température Eutech™ ECPHWPTEM01W est fournie avec un câble de 1 m et utilisée avec les instruments de mesure Eutech™ pH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510.
Caractéristiques :
  • Paramètre : max.
  • Utilisé avec les instruments de mesure : pH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510
  • Câble de 1 mètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Eutech pH 310 / pH 300 / PC 300 / PC 510
Matériau Acier inox 304
Gamme de température (métrique) 0 à 100°C
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Sonde de température
Diamètre (métrique) du corps Tige : 3 mm, Poignée : 12 mm
Longueur (métrique) Tige : 84 mm, Poignée : 75 mm
Types de connecteurs 6 broches
Longueur (métrique) du câble 1 m