Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’étalonnage de turbidimètre Eutech TN-100
Code produit 11786384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 flacons de 60 ml chacun
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11786384 4 flacons de 60 ml chacun 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11786384 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X621001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalonnage par bouton-poussoir simple affiché à l’écran
  • Flacons 60 ml d’étalons sans formazine approuvés par l’EPA (Agence américaine de protection de l’environnement)
  • Stable et facile à utiliser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’étalonnage
Type d’étalonnage 0.02 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU
Comprend Solutions standard ; 4 flacons de 60 ml chacun
Méthodes approuvées par l’EPA Étalons sans formazine approuvés par l’EPA (Agence américaine de protection de l’environnement )
Quantité 4 flacons de 60 ml chacun