Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ pH 6+
Code produit 11549164
Change view
Click to view available options
Type de produit:
pH-mètre avec kit de transport
pH-mètre avec électrode ATC
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11549164 pH-mètre avec électrode ATC -
11569164 pH-mètre avec kit de transport 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11549164 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X245025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles. Le pH-mètre Eutech™ pH 6+ est un choix idéal pour les applications de pH à partir d’une large gamme de pH-mètres proposés par Eutech™.
Caractéristiques :
  • Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ± 0,01
  • Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
  • La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
  • Options de tampon pH : 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), ,1.68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (mV) ± 1 mV
Précision (pH) ± 0,01
Type de batterie 4 Piles AAA de 1,4 V
Points d’étalonnage Jusqu’à 5 points
Description pH-mètre Eutech pH 6+ avec électrode ATC ECPHTEM01P, blindage/support en caoutchouc
Type d’affichage LCD
Measurement Modes Acidité, alcalinité, conductivité, température, pH, Alkalinity, Conductivity, Temperature, pH
Gamme (mV) - 1000 à+ 1000 mV
Gamme (pH) 0,00 à 14,00
Résolution (pH) pH 0,01
Plage de températures (métrique) 0°C à 100,0°C
Comprend Mise hors tension automatique après 17 minutes ; messages de Mémorisation et d’auto-diagnostic
Type de produit pH-mètre avec électrode ATC
Résolution (mV) 1 mV
Précision de la température ± 0,05°C
Compensation thermique Automatique / Manuel (0 à 100°C)
Résolution de la température 0,1°C