Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur secteur SMPS universel pour instruments de mesure Eutech™ Cyberscan 600
Code produit 11569144
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cyberscan 600 mètres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11569144 Cyberscan 600 mètres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11569144 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X030132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    99.70€ / 1 pièces
    Économisez 7.30€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
L’adaptateur d’alimentation universel Eutech™ SMPS vous fournit l’alimentation dont vous avez besoin.
L’adaptateur d’alimentation universel Eutech™ SMPS vous fournit l’alimentation dont vous avez besoin. L’adaptateur d’alimentation de 100/240 VCA est doté d’une fiche pour États-Unis/Royaume-Uni/Europe/Japon utilisée pour les instruments de mesure CyberScan série 600.
Caractéristiques :
  • 9 V, 6 W
  • À utiliser avec : CyberScan 600 / 610 / 620 / 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adaptateur d’alimentation universel SMPS, centre +ve, 100-240 V
Type Adaptateur secteur SMPS
Tension 9 V
À utiliser avec (équipement) Cyberscan 600 mètres