Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur d’interface Eutech™ USB vers IrDA pour les instruments de mesure de la série Eutech™ 600
Code produit 11583835
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instruments de mesure 600 / 610 / 620 / 650
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11583835 Instruments de mesure 600 / 610 / 620 / 650 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11583835 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X447602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    140.40€ / 1 pièces
    Économisez 38.60€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Eutech™ propose différents types d’adaptateurs disponibles pour une utilisation avec différents instruments de mesure pour la communication PC.
Eutech™ propose différents types d’adaptateurs disponibles pour une utilisation avec différents instruments de mesure pour la communication PC. L’adaptateur d’interface Eutech™ USB vers IrDA est utilisé pour connecter les compteurs Eutech™ 600 Series à votre ordinateur.
Caractéristiques :
  • À utiliser avec : Eutech 600 / 610 / 620 / 650
  • Remarque : Ce produit n’est pas compatible avec Windows 10 et 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adaptateur d’interface USB / IrDA (pour communication entre les instruments de mesure 600 et le PC).
Type Adaptateur d’interface USB-IrDA
Compatibilité Non compatible avec Windows 10 et 11
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure 600 / 610 / 620 / 650