Learn More
Consort Alimentation EV2650, 600 V/500 mA
Code produit. 15674814
Click to view available options
Comprend:
Prise EU
Prise UK
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15674814
Marque: Consort EV2650
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à la plupart des réservoirs et applications. L’alimentation EV2650 de Cannon, 600V/500 mA est l’alimentation électrique la plus populaire de Cannon parmi les alimentations 150 W, qui comprend 4 modes de fonctionnement, plusieurs fonctions de sécurité, l’enregistrement de données, une interface USB et une horloge en temps réel.
Les blocs d’alimentation Consort sont les blocs d’alimentation d’électrophorèse les plus robustes, résistantes et durables du marché.
  • Différents modes de fonctionnement
    • Mode simple : Il vous suffit de régler la tension, le courant, l’alimentation et l’heure, puis d’appuyer sur Run (Exécuter) pour lancer un cycle d’électrophorèse courant
    • Mode de programmation de la méthode 9 x 9 : Stocke jusqu’à 9 programmes, chacun avec 9 étapes, offrant une fonction flexible en plusieurs étapes pour des techniques spéciales
    • Mode de rampe de tension : Un gradient de tension linéaire pour toute étape à condition que le courant ou la puissance limite ne soit pas atteint
    • Mode minuterie : Le fonctionnement contrôlé par minuterie ou volt-heure arrête automatiquement le cycle et déclenche une alarme
  • Fiable Conserve la constante de tension à de faibles courants et fonctionne à des températures basses et élevées
  • Facilité d’utilisation Le panneau avant et l’affichage graphique fournissent toutes les informations utiles pendant les cycles
  • Aide à l’écran dans 4 langues pour faciliter la configuration des paramètres d’alimentation et résoudre les erreurs
  • Les mises à jour du micrologiciel permettent des mises à niveau via l’interface USB et via le système de micrologiciel
  • La consignation continue offre une vue d’ensemble des cycles précédents, y compris les temps d’arrêt possibles
  • Horloge en temps réel La date et l’heure sont conservées dans un système de sauvegarde de la batterie et dans l’enregistrement des données
  • Croisement automatique Chaque modèle possède des capacités de tension, de courant et d’alimentation constantes avec un croisement automatique et indique quel paramètre reste constant
  • Enregistrement des données Stocke environ 100 heures (3600 valeurs) d’exécution, y compris les données/temps, la tension, le courant, l’alimentation et la date/heure de : démarrage, arrêt, pause, numéro de programme, étape, changements, panne secteur et redémarrage automatique
  • Transfert de données Le logiciel gratuit d’acquisition de données pour PC permet à l’utilisateur de visualiser et d’examiner les détails de l’exécution stockée
  • Télécommande Peut être contrôlée par un ordinateur à l’aide de commandes spéciales
  • Caractéristiques de sécurité :
    • Récupération automatique après une panne de courant
    • Protection par mot de passe
    • Détection des fuites au sol : protège des chocs potentiels lorsque le chemin de fuite est détecté
    • Protection anti-surcharge : contre les surcharges, y compris les courts-circuits accidentels de la sortie
    • Montée en tension régulière : une haute tension ne peut pas apparaître soudainement aux sorties
    • Détection de charge nulle : empêche les erreurs telles qu’une mauvaise connexion ou une connexion dangereuse
    • Communication isolée : Connexion USB isolée optiquement pour éviter une tension élevée sur les lignes de communication
Spécification
Actuel 500 mA
Minuteur Jusqu’à 99 heures et 59 min.
Affichage Graphique
Plage d’humidité 0 à 95 % sans condensation
Comprend Prise EU
Nbre de prises Jack 4
Dimensions d’ouverture (métrique) 4 mm
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 40°C
Garantie 36 mois pour les défauts d’usine
Dimensions (L x l x H) 24 x 20 x 13 cm (l x P x H)
Poids (métrique) 6 kg
Alimentation électrique 100-125/210-250 VCA 50/60 Hz 200 W
Tension 600 V
Puissance 150 w