Learn More
RETSCH Outils de compression avec évacuation
Code produit 11944752 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
Granulés de 40 mm de diamètre
Pastilles de 32 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11944752 Granulés de 40 mm de diamètre 1 pièce
11954572 Pastilles de 32 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11944752 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 22.458.0017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Prépare des échantillons solides pour l’analyse XRF. Retsch™ Les outils de compression avec évacuation sont conçus pour une utilisation avec des presses à pelletisation PP 25.
La presse à pelletisation Retsch PP 25 est une unité de paillasse compacte dont le fonctionnement est particulièrement simple et sûr.
  • Produit des granulés stables et de haute qualité
  • Fonctionnement convivial et sûr
  • Plusieurs outils de compression disponibles
  • Peut être évacué
  • Unité de paillasse compacte
Spécification
Type Outils de pressage avec évacuation
Diamètre (métrique) Granulés de 40 mm de diamètre
À utiliser avec (équipement) Presse à pelletisation PP 25, pellets de diamètre 40 mm
Poids (métrique) 0,01 kg