Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu d’Evans, composés
Code produit 10656402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10656402 25 g Flacon en verre 25g
10206640 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656402 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 195550250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 314-13-6
Formule moléculaire C34H24N6Na4O14S4
Poids moléculaire (g/mol) 960.79
Numéro MDL MFCD00004021
Clé InChI KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonyme C.I. 23860, Direct Blue 53
CID PubChem 24832074
Nom IUPAC tétrasodium (6E)-4-amino-6-[2-(4’-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidène]hydrazin-1-yl}-3,3’-diméthyl-[1,1’-biphényl]-4-yl)hydrazin-1-ylidène]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalène-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Evans Blue
Informations sur la solubilité Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acids, alkalies, insoluble in ether
Poids de la formule 960.78
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Evans Blue
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.