Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu d’Evans, composés
Code produit 11432798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432798 10 g 10g
11442798 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432798 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16774.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.34€
    52.65€ / 10g
    Économisez 10.69€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Evans Blue is used for estimation of blood volume and in double-labeling procedure for studying axonal branching. It acts as an inhibitor of L-glutamate and kainate receptor-mediated currents. It is also a P2X-selective purinoceptor antagonist. It is also useful in molecular biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 314-13-6
Formule moléculaire C34H24N6Na4O14S4
Poids moléculaire (g/mol) 960.79
Numéro MDL MFCD00004021
Clé InChI KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonyme C.I. 23860
CID PubChem 24832074
Nom IUPAC tetrasodium (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-ylidene]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Evans Blue
Merck Index 14,3905
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 10 g
Poids de la formule 960.82
compliance-icons
Identifiant produit
  • Evans Blue
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Direct Blue 53