Learn More
Bleu d’Evans, MP Biomedicals™
Code produit 11416912 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416912 5 g -
11426912 10 g -
11436912 50 g 50g
11446912 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11416912 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215110805
Identifiants chimiques
CAS 314-13-6
Formule moléculaire C34H24N6Na4O14S4
Poids moléculaire (g/mol) 960.79
Numéro MDL MFCD00004021
Clé InChI KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Synonyme Direct blue 53
CID PubChem 24832074
Nom IUPAC tétrasodium (6E)-4-amino-6-[2-(4’-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidène]hydrazin-1-yl}-3,3’-diméthyl-[1,1’-biphényl]-4-yl)hydrazin-1-ylidène]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalène-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Evans blue
Note relative au nom Dye content: ∽85%
Poids de la formule 960.82
Pourcentage de pureté 95%
Couleur Noir
Quantité 5 g
Forme physique Poudre