Spécification
| Nom chimique ou matériau | Evans blue |
| Note relative au nom | Teneur en colorant : ∽85 % |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de la formule | 960.82 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Qualité | Not Available |