Learn More
Bleu Evans (qualité technique), TRC
Code produit 30385463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385463 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9452031G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Evans blue (Technical Grade)
CAS 314-13-6
Formule moléculaire C34H24N6Na4O14S4
Quantité 1 g
Synonyme Evans Blue tetrasodium salt
Formule InChI InChI=1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-11-17(3-7-21(15)37-39-23-9-5-19-25(55(43,44)45)13-27(57(49,50)51)31(35)29(19)33(23)41)18-4-8-22(16(2)12-18)38-40-24-10-6-20-26(56(46,47)48)14-28(58(52,53)54)32(36)30(20)34(24)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c4
Nom IUPAC tetrasodio;4-amino-6-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hidroxi-5,7-disulfonatonaftaleno-2-il)diazenil]-3-metilfenil]-2-metilfenil]diazenil]-5-hidroxinaftaleno-1,3-disulfonato
Poids moléculaire (g/mol) 960.81
Poids de la formule 959.9824