Learn More
Bleu Evans (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Evans blue (Technical Grade) |
| CAS | 314-13-6 |
| Formule moléculaire | C34H24N6Na4O14S4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Evans Blue tetrasodium salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-11-17(3-7-21(15)37-39-23-9-5-19-25(55(43,44)45)13-27(57(49,50)51)31(35)29(19)33(23)41)18-4-8-22(16(2)12-18)38-40-24-10-6-20-26(56(46,47)48)14-28(58(52,53)54)32(36)30(20)34(24)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c4 |
| Nom IUPAC | tetrasodio;4-amino-6-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hidroxi-5,7-disulfonatonaftaleno-2-il)diazenil]-3-metilfenil]-2-metilfenil]diazenil]-5-hidroxinaftaleno-1,3-disulfonato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 960.81 |
| Poids de la formule | 959.9824 |