Description
Les cylindres d’évaporation sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
Pour une capacité de remplissage de 500 ml.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre |
| Type | Cylindre d’évaporation |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
| Forme | Cylindrique |
| Volume (métrique) | 1500 mL |