Learn More
Cole Parmer™ Capsule d’évaporation, porcelaine, forme ronde
Code produit 15636578 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
525 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15636578 525 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15636578 Fournisseur Cole Parmer™ Code fournisseur 1781617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.87€
    42.17€ / 1 pièces
    Économisez 2.70€
    6% de réduction
Expédition estimée: 12-02-2027
Idéale pour échantillons à haute teneur en liquide
  • Les boîtes d’évaporation de forme ronde sont équipées de lèvre et bec verseur.
  • Intérieur émaillé et extérieur partiellement émaillé.
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (impériale) 17,75 oz.
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 525 ml
Matériau Porcelaine
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Comprend Couvercle et bec verseur
Hauteur (métrique) 5,1 cm
Hauteur (impériale) 2 po
Diamètre (impériale) 6 po
Diamètre (métrique) 16,2 cm