Learn More
Heidolph™ Flacon d’évaporation
Code produit 10447821 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10447821 100 mL 1 pièce
10728992 1000 mL 1 pièce
10186781 250 mL 1 pièce
10457821 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10447821 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5147100000
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
Les flacons d’évaporation sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon d’évaporation
Volume (métrique) 100 mL
Tension 115/230 VCA