Learn More
Heidolph™ Flacon d’évaporation
Code produit 10728992 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10728992 1000 mL 1 pièce
10447821 100 mL 1 pièce
10186781 250 mL 1 pièce
10457821 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10728992 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5147400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    98.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
Les flacons d’évaporation sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon d’évaporation
Volume (métrique) 1000 mL
Tension 115/230 VCA
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.