Learn More
Heidolph™ Flacon d’évaporation
Code produit 10251292 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
2000 mL
3000 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10251292 50 ml 1 pièce
10545872 2000 mL 1 pièce
10629922 3000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10251292 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5147000000
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
Les flacons d’évaporation sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Verre
Type Flacon d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Volume (métrique) 50 ml