Description
Les flacons d’évaporation sont livrés avec une taille de joint NS 29/32 standard mais sont également disponibles en NS 24/29.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre |
| Type | Flacon d’évaporation |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
| Volume (métrique) | 2000 mL |