Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon d’évaporation avec joint rodé conique
Code produit 11816204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11816204 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11816204 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03042958
Expédition estimée: 07-12-2026
Notamment pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs. Lenz Laborglasinstrumente™ Les flacons d’évaporation avec joints coniques posés peuvent être utilisés pour fabriquer des solutions ou pour contenir, contenir, collecter ou mesurer des produits chimiques et sont fabriqués en verre durable DURAN™ .
  • Avec col central et joint conique
  • Piriforme avec une étiquette d’inscription
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Type de goulot Centre