Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon d’évaporation avec joint rodé conique
Code produit 15584076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 1000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15584076 Capacité : 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15584076 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03042970
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçu spécialement pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs Les flacons d’évaporation avec joints rodés coniques Lenz Laborglasinstrumente™ peuvent être utilisés pour la réalisation de solutions ou pour recevoir, contenir, collecter ou mesurer des produits chimiques et sont fabriqués à partir de verre durable DURAN™.
  • Avec col central et joint conique
  • Piriforme avec une étiquette d’inscription
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté, DURAN™
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Type de goulot Col centré
Diamètre (métrique) externe 126 mm