Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons d’évaporation avec joint rodé conique
Code produit 11923391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11923391 500 mL 1 pièce
11933391 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11923391 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03044058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    98.43€ / 1 pièces
    Économisez 63.57€
    39% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Flacon d’évaporation en verre DURAN™ avec revêtement PUR hautement transparent
  • Spécialement pour les évaporateurs rotatifs
  • Avec col central et joint conique
  • Avec revêtement PUR très transparent
  • Autoclavable
  • En forme de poire
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Matériau Verre Duran
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Matériau (revêtement) PUR
Quantité 1
Forme Poire
Volume (métrique) 500 mL
Diamètre (métrique) 101 mm