Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons d’évaporation avec joint rodé conique, avec revêtement PUR
Code produit 15695585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
2 L
3 L
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15695585 250 ml 1 pièce
11903391 100 mL 1 pièce
11943391 2 L 1 pièce
11953391 3 L 1 pièce
11993381 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15695585 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 03044049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    85.69€ / 1 pièces
    Économisez 52.31€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Spécialement pour les évaporateurs rotatifs
  • Avec col central et joint conique
  • Avec revêtement PUR très transparent
  • Autoclavable
  • En forme de poire
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Matériau Verre Duran
Quantité 1
Centre de numéro du joint conique standard NS 29/32
Volume (métrique) 250 ml
Diamètre (métrique) 81 mm