Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Code produit 12774953 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12774953 50 ml 1 pièce
12784953 100 ml 1 pièce
12788220 5000 ml 1 pièce
12794953 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12774953 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 008736
Includes
Flacon, bulle, haute performance, verre
Requires
SJ 29.2/32 ; Volume : 50 ml
Utilisez ces flacons d’évaporation avec n’importe quel évaporateur rotatif. BUCHI Les flacons d'évaporation offrent une haute résistance chimique aux acides, aux bases et aux substances organiques. Idéal pour la distillation des solvants.
  • Flacons à haute performance pour étourdissements circulaires
  • Utilisation exclusive des DURAN verre borosilicate 3.3
  • Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
  • Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
  • Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
  • Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
  • Les parties en verre sont anti-tension à 560 °C
  • disponibles en volumes de 50 ml à 3 000 ml
Informations sur la commande
BUCHI Flacons d’évanouissement pour injecteurs circulaires, capacité : 50 ml, matériau : non enrobé, verre standard, réduction progressive de la dose : 29,2/32, à utiliser avec : Éviter circulaire, forme : Poireau, numéro central du joint conique standard : 29,2/32, température de fonctionnement : 60 deg.C, volume : 50 ml
Certifications
Flacon, bulle, haute performance, verre
Compliance
BUCHI Evaporating Flasks for Rotary Evaporators, Capacity: 50mL, Material: Uncoated, Standard Glass, Taper: 29.2/32, For Use With: Rotary evaporator, Shape: Pear, Standard Taper Joint Number Center: 29.2/32, Temperature Operating: 60 deg.C, Volume: 50mL
Garantie
BUCHI - Flacons d’évanouissement pour épirateurs circulaires - Flacons en forme de taille de grappes à haute performance pour la radiation des solvants
BUCHI - Flacons d’évanouissement pour épirateurs circulaires - Flacons en forme de taille de grappes à haute performance pour la radiation des solvants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Flacon d’évaporation
Volume (métrique) 50 ml