Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Code produit 12788220 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12788220 5000 ml 1 pièce
12774953 50 ml 1 pièce
12784953 100 ml 1 pièce
12794953 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12788220 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 046583
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons d’évaporation avec n’importe quel évaporateur rotatif. BUCHI Les flacons d'évaporation offrent une haute résistance chimique aux acides, aux bases et aux substances organiques. Idéal pour la distillation des solvants.
  • Flacons haute performance pour évaporateurs rotatifs
  • Usage exclusif de DURAN verre borosilicaté 3,3
  • Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
  • Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
  • Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
  • Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
  • Les pièces en verre sont détendues à 560 °C
  • Disponible en volumes de 50 mL à 3000 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Flacon d’évaporation
Matériau (revêtement) P+G
Volume (métrique) 5000 ml