Learn More
Liebisch™ Évaporateur avec bloc chauffant fixe
Code produit 10118191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Ambiante jusqu’à 200°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique)
10118191 Ambiante jusqu’à 200°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10118191 Fournisseur Liebisch™ Code fournisseur 67186101
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Thermostat à bloc métallique combiné à un dépôt de vannes multiplex breveté pour des opérations d’évaporation supérieures. L’évaporateur Liebisch™ équipé d’un bloc chauffant fixe peut évaporer divers échantillons sous aération ciblée.
  • Thermostat à bloc métallique / dépôt de vannes multiplex réglables en hauteur
  • Aiguilles Luer interchangeables en acier inoxydable avec connexions enfichables.
  • Le dépôt de la vanne peut être pivoté latéralement pour un chargement pr
Spécification
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 200°C
Dimensions (L x l x H) 455 x 230 x 130 mm