Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Code produit 10257813 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10257813 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10257813 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 000440/Q348347
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisez ces flacons d’évaporation avec n’importe quel évaporateur rotatif. BUCHI Les flacons d'évaporation offrent une haute résistance chimique aux acides, aux bases et aux substances organiques. Idéal pour la distillation des solvants.
  • Flacons haute performance pour évaporateurs rotatifs
  • Usage exclusif de DURAN verre borosilicaté 3,3
  • Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
  • Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
  • Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
  • Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
  • Les pièces en verre sont détendues à 560 °C
  • Disponible en volumes de 50 mL à 3000 mL
  • Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
Type Flacon d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Pour seringues équipées d’une aiguille interchangeable et pistons de rechange pour seringues étanches aux gaz
Comprend Aiguille et pistons interchangeables
Matériau (revêtement) Uncoated
Finition de col Pointe conique
Quantité 1 chacun
Rétreint NS 24/40
Volume (métrique) 1000 mL