Learn More
R&D Systems™ Everolimus
Code produit 18731598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18731598 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18731598 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6188/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.90€
    242.55€ / 10mg
    Économisez 34.35€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. mTOR inhibitor;immunosuppressant
Everolimus is a mTOR inhibitor. Inhibits tumor proliferation in vitro and in vivo. Inhibits VEGF-induced HUVEC proliferation in vitro, but does not affect tumor vascular permeability in mouse models. Immunosuppressant. Activates autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 159351-69-6
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Cible mTOR
Formule moléculaire C53H83NO14
Poids de la formule 958.22g/mol
Type de produit Inhibiteur
Usage exclusivement réservé à la recherche