Learn More
Everolimus, MedChemExpress
Description
Everolimus (RAD001) is a Rapamycin (HY-10219) derivative and a potent, selective and orally active mTOR1 inhibitor. Everolimus binds to FKBP-12 to generate an immunosuppressive complex. Everolimus inhibits tumor cells proliferation and induces cell apoptosis and autophagy. Everolimus has potent immunosuppressive and anticancer activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Everolimus |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 159351-69-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C53H83NO14 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | RAD001 SDZ-RAD |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 54 mg/mL (56.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Afficher plus |