Learn More
Evocalcet, MedChemExpress
Code produit 16487418
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487418 10 mg
16479897 5 mg
16453447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16487418 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17613
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Spécification
Nom chimique ou matériau Evocalcet
CAS 870964-67-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H26N2O2
Quantité 10 mg
Synonyme KHK7580
Informations sur la solubilité DMSO : 30 mg/mL (80.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(N2C[C@@H](N[C@@H](C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C)CC2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 374.48
Poids de la formule 374.48
Pourcentage de pureté 99.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism