Learn More
Vileda Professional™ EvoControl™ Environnements contrôlés 200 Tissu
Description
- Ce tissu unique combine d'excellentes propriétés textiles et mécaniques.
- Essuyez facilement les liquides renversés et éliminez les particules d'une surface en un seul passage.
- Testé par un institut indépendant, ce produit prouve l'élimination des bactéries des surfaces, sans utilisation de désinfectants.
- Fabriqué à partir de matériaux uniques et brevetés Evolon™ matériau en microfibre
- Gain de temps, réduction du budget et du stress ergonomique
- Répartir uniformément les désinfectants ; l’équilibre entre l’absorption et la libération du liquide sur la surface est idéal pour l’application d’un film liquide sur les surfaces des salles blanches.
- Conçu et développé pour contenir la quantité adéquate de liquide, le répartissant facilement et uniformément sur la surface, permettant ainsi d'atteindre les temps de contact souhaités et critiques.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes absorbante |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 31 cm |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Largeur (métrique) | 31 cm |
| Matériau | Microfibre de polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 12 x 12 in |
| Stérilité | Non stérile |