Learn More
MedChemExpress Evodiamine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 303.36 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 518-17-2 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.59% |
| Solubilité | DMSO : 10 mg/mL (32.96 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | (+)-Evodiamine∣ d-Evodiamine |
| Quantité | 200 mg |