Learn More
Thermo Scientific Chemicals Evodiamine, 98 %
Code produit 15565276 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15565276 5 g 5g
15555276 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15565276 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 457890050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 518-17-2 | C19H17N3O | 303.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518-17-2
Formule moléculaire C19H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 303.37
Numéro MDL MFCD06407824
Clé InChI TXDUTHBFYKGSAH-SFHVURJKSA-N
Synonyme evodiamine, +-evodiamine, unii-c01825bvnl, evodiamine, evodia rutaecarpa, d-evodiamine, evodiamine, +, s-14-methyl-8,13,13b,14-tetrahydroindolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one, pubchem18244, indolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, 13bs, 13bs-14-methyl-8,13,13b,14-tetrahydroindolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one
CID PubChem 442088
ChEBI CHEBI:4948
Nom IUPAC (1S)-21-méthyle-3,13,21-triazapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-2(10),4,6,8,15,17,19-heptaène-14-one
SMILES CN1[C@H]2N(CCC3=C2NC2=CC=CC=C32)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Evodiamine
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Poids de la formule 303.36
Pourcentage de pureté 98%