Learn More
Évodiamine, TRC
Code produit 30369358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369358 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369358 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE94548025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Evodiamine
CAS 518-17-2
Formule moléculaire C19 H17 N3 O
Quantité 25 mg
Synonyme Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (13bS)-, Evodiamine (6CI,7CI,8CI), Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (S)-, (13bS)-8,13,13b,14-Tetrahydro-14-methylindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, (+)-Evodiamine, Evodiamine, (+)-, d-Evodiamine
Formule InChI InChI=1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1
SMILES CN1[C@H]2N(CCc3c2[nH]c4ccccc34)C(=O)c5ccccc15
Poids moléculaire (g/mol) 303.36
Poids de la formule 303.1372