Learn More
Thermo Scientific™ Système de distribution d'échantillons eVol
Commandez ces pistons à utiliser avec la seringue de taille correspondante sur le système de distribution Thermo Scientific™ eVol™.
Marque: Thermo Scientific™ 66002-028
Description
Utilisez ces pistons pour système de distribution Thermo Scientific™ eVol™ avec la seringue de taille correspondante sur le système de distribution eVol. Comme les seringues, ces pistons sont disponibles dans les tailles 5 à 1000 μl. Le système de distribution unique et portatif eVol effectue avec précision et reproductibilité une grande variété de procédures de manipulation des liquides. Le dispositif facile à utiliser associe une seringue analytique à un contrôleur électronique programmable, permettant une distribution hautement reproductible pour tous les utilisateurs.
Le système de distribution eVol est idéal pour les laboratoires qui doivent distribuer plusieurs fois des liquides non aqueux, offrant ainsi une précision et une reproductibilité supérieures pour des applications telles que :- Distribution de routine de solvants volatils, produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux
- Préparation des normes d’étalonnage
- Ajout de normes internes
Des performances reproductibles pour une meilleure confiance dans vos résultats
- Étalonnage facilement réalisable par un utilisateur afin de garantir la validité des résultats
- Interface intuitive, facile à utiliser avec molette tactile et écran couleur
- Conformes aux directives sur les BPL et BPF
- L’association de XCHANGE intégrée permet de remplacer les seringues rapidement et facilement, en évitant toute contamination croisée possible.
- L’ajout de la technologie Thermo Scientific™ MEPS™ (Micro Extraction by Packed Sorbent) à une seringue Xchange permet la préparation automatisée des échantillons par SPE dans un système portatif.