Learn More
Thermo Scientific™ Pistons pour système de distribution eVol™ XR
Code produit 13407036 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de distribution électronique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
13407036 Système de distribution électronique 1 pièce
15260369 Système de distribution électronique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13407036 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 66002031
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Commandez ces pistons pour les utiliser avec la seringue de taille correspondante sur le système de distribution Thermo Scientific™ eVol™.
Utilisez ces pistons pour système de distribution Thermo Scientific™ eVol™ avec la seringue de taille correspondante sur le système de distribution eVol. Comme les seringues, ces pistons sont disponibles en tailles de 5 à 1 000 μl. Le système de distribution eVol unique et portatif effectue de manière précise et reproductible une grande variété de procédures de manipulation de liquides. Le dispositif simple à utiliser associe une seringue analytique et un contrôleur électronique programmable permettant une reproductibilité de distribution élevée pour tous les utilisateurs.
Le système de distribution eVol est idéal pour les laboratoires qui doivent procéder à des distributions répétitives de liquides non aqueux, offrant une plus grande précision et reproductibilité pour des applications telles que :
  • Distribution de routine de solvants volatils et de produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux
  • Préparation des étalons
  • Ajout d’étalons internes
Le système combine deux dispositifs de précision : une unité d’entraînement électronique à contrôle numérique et une seringue analytique activée Thermo Scientific™ XCHANGE™.
Performances de reproductibilité pour une plus grande confiance dans vos résultats
  • Étalonnage facile par l’utilisateur pour assurer la validité des résultats
  • Interface conviviale et facile à utiliser avec molette tactile et écran couleur
  • Conformité aux directives BPL et BPF
Polyvalence et fonctionnalité exceptionnelles
  • Couplage XCHANGE intégré qui permet de remplacer les seringues rapidement et facilement, évitant toute contamination croisée éventuelle
  • Ajout de la technologie Thermo Scientific™ MEPS™ (Micro Extraction by Packed Sorbent) à une seringue XCHANGE permettant une préparation des échantillons automatisée par SPE dans un système portatif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Piston pour système de distribution
Gamme de produits HyperSep
À utiliser avec (équipement) Système de distribution électronique