Learn More
Thermo Scientific™ Système de distribution d'échantillons eVol
Le système de distribution d'échantillons Thermo Scientific eVol permet une distribution d'échantillons juste et précise non dépendante d'un opérateur, pour une meilleure utilisation des ressources humaines du laboratoire.
Marque:  Thermo Scientific™ 66002-029
Code produit. 13456786
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Le système de distribution d'échantillons Thermo Scientific eVol permet une distribution d'échantillons juste et précise non dépendante d'un opérateur, pour une meilleure utilisation des ressources humaines du laboratoire.
  • Étalonnage par l'utilisateur facile , garantissant la validité des résµltats. Interface intuitive avec molette tactile et écran coµleur. Conforme aux protocoles GLP et GMP Apporte plus de fiabilité aux résµltats signalés
Intégration de deux dispositifs de précision : un lecteur électronique contrôlé numériquement et une seringue analytique XCHANGE™ .
  • Module de couplage XCHANGE permettant la permutation aisée et rapide des seringues Seringues XCHANGE offrant une polyvalence et des fonctionnalités exceptionnelles. Adjonction de la seringue MEPS XCHANGE offrant un système de préparation d'échantillon automatisé manuelle
Distribution de routine des solvants volatiles et des substances chimiques dangereuses, corrosives ou visqueuses.