Learn More
Thermo Scientific™ Seringues pour système de distribution eVol™ XR
Code produit 15230369 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
50 μl
100 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15230369 100 μl 1 pièce
10558995 5 μl 1 pièce
10488944 50 μl 1 pièce
10302725 500 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15230369 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 66002038
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Vous pouvez compter sur ces seringues polyvalentes et fonctionnelles qui existent dans des tailles allant de 5 à 1 000 μl pour le système de distribution Thermo Scientific™ eVol™.
Vous pouvez compter sur une polyvalence et une fonctionnalité exceptionnelles lorsque vous utilisez les seringues Thermo Scientific™ eVol™ XCHANGE. Pour une utilisation avec le système de distribution unique et portatif eVol XR, les seringues sont disponibles dans des tailles comprises entre 5 et 1 000 μl. Le couplage XCHANGE™ intégré vous permet de remplacer les seringues rapidement et facilement. L’ajout de la technologie MEPS à la seringue XCHANGE permet la préparation automatisée d’échantillons par SPE dans un système portatif. Le système de distribution eVol XR effectue de manière précise et reproductible une grande variété de procédures de manipulation de liquides.
Le système de distribution eVol XR est un système numérique unique et portatif qui offre précision et reproductibilité pour une grande variété de procédures de manipulation de liquides. Le dispositif simple à utiliser associe une seringue analytique et un contrôleur électronique programmable permettant une distribution hautement reproductible pour tous les utilisateurs.
Le système eVol est idéal pour les laboratoires qui doivent procéder à des distributions répétitives de liquides non aqueux, offrant ainsi une plus grande précision et reproductibilité pour les applications telles que :
  • Distribution de routine de solvants volatils et de produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux
  • Préparation des étalons
  • Ajout d’étalons internes
Le système combine deux dispositifs de précision : une unité d’entraînement électronique à contrôle numérique et une seringue analytique activée Thermo Scientific™ XCHANGE™.
Performances de reproductibilité pour une plus grande confiance dans vos résultats
  • Étalonnage facile par l’utilisateur pour assurer la validité des résultats
  • Interface conviviale et facile à utiliser avec molette tactile et écran couleur
  • Conformité aux directives BPL et BPF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Seringue eVol, 100 µl
Volume (métrique) 100 μl
À utiliser avec (équipement) Système de distribution électronique