Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues eVoltrade; XR
Code produit 15279253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15279253 100 μl 1 pièce
15299253 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15279253 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 2910037
Expédition estimée: 08-03-2027
Système de distribution à déplacement positif à commande numérique.
  • Dispositif indépendant de l’utilisateur pour la manipulation des liquides
  • Réduction du besoin de ré-analyse
  • Seringues facilement et rapidement changées
  • Pièces de rechange disponibles
Spécification
Comprend Avec piston GT
Type de produit Seringue eVol
Volume (métrique) 100 μl