Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre Evolution™ 350 UV/Visible
Code produit 15812185 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre UV-Vis
Garantie:
Garantie de remplacement de la source pendant 3 ans
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Garantie unitSize
15812185 Spectrophotomètre UV-Vis Garantie de remplacement de la source pendant 3 ans 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15812185 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840310800/DUP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fiez-vous au spectrophotomètre UV/Visible Thermo Scientific™ Evolution™ 350 pour les performances et la polyvalence nécessaires à vos analyses avancées
Conçu pour les laboratoires nécessitant des performances supérieures, le spectrophotomètre UV-Vis Thermo Scientific™ Evolution™ 350 offre une précision et une fiabilité exceptionnelles pour les applications avancées. De l’échantillon au rapport final, un logiciel intuitif vous guide rapidement à chaque étape de votre analyse. Des outils complets pour la collecte, le traitement et la création de rapports de données fournissent les résultats dont vous avez besoin pour les applications d’analyse quantitative, de balayage et de cinétique. Les options étendues d’accessoires offrent une grande flexibilité pour analyser presque n’importe quel type d’échantillon.
Une sélection complète d’accessoires et un faible coût d’achat font du spectrophotomètre UV-visible Evolution 350 un ajout polyvalent et abordable pour votre laboratoire. Le puissant logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ vous permet d’obtenir rapidement des réponses et offre des capacités étendues pour des applications plus complexes. Les accessoires Smart avec intelligence automatique facilitent vos analyses. L’allumage instantané de la lampe au xénon permet de gagner un temps précieux et d’accroître la productivité de votre laboratoire.
Applications :
universitaires, produits chimiques, boissons & aliments, produits chimiques environnementaux, AQ/CQ industriel, science des matériaux, produits pharmaceutiques
Prêt pour le défi
  • Faites confiance à la conception optique à double faisceau du spectrophotomètre Evolution 350, qui offre une fiabilité exceptionnelle, des performances de précision et une stabilité à long terme pour les applications les plus exigeantes.
  • Performances optimisées pour des exigences de test avancées et des capacités de résolution de pics avec des bandes passantes sélectionnables de 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 et 4,0 nm
  • Assurez la précision de vos données grâce au carrousel de validation d’étalonnage (CVC) en option pour une vérification automatisée des performances
  • Obtenez des mesures instantanées et d’excellentes performances sur toute la gamme de longueurs d’onde de 190 à 1100 nm avec la lampe flash au xénon
Passez plus rapidement des échantillons à la réponse
  • Passez facilement de l’échantillon au rapport final, grâce au logiciel intuitif INSIGHT qui vous guide à chaque étape
  • Obtenez les résultats dont vous avez besoin pour les applications d’analyse quantitative, de balayage et de cinétique grâce à des outils logiciels complets pour la collecte et le traitement de données et la création de rapports
  • Personnalisez des méthodes même complexes en toute simplicité grâce à des modules d’application axés sur le flux de travail
  • Assurez la sécurité des données grâce aux outils logiciels de sécurité INSIGHT en option pour vous aider à atteindre la conformité à la norme 21 CFR Part 11 dans votre laboratoire pharmaceutique
Améliorez votre productivité grâce à la flexibilité d’échantillonnage
  • Accélérez votre analyse grâce aux accessoires Smart Thermo Scientific™ avec une conception à clipser pour plus de commodité et de cohérence
  • Éliminez la configuration manuelle grâce à la reconnaissance automatique et à l’intégration logicielle des systèmes d’aspiration, des passeurs et des accessoires d’échantillonneur automatique
  • Profitez de la séparation de faisceaux larges et du grand compartiment à échantillons du spectrophotomètre Evolution 350, qui offre ainsi une flexibilité pour les accessoires uniques et les applications avancées
Environnement réglementaire / de contrôle de la qualité :
si vous installez le spectrophotomètre UV /Visible Evolution 350 dans un environnement réglementé ou de contrôle de la qualité, nous mettons à votre disposition une vaste sélection de produits et de services de mise en conformité qui réduiront le délai de mise en œuvre et garantiront les performances de votre système.
Informations de commande des accessoires :
tous les accessoires sont vendus séparément. Parmi les autres accessoires proposés figurent des passeurs de cuves, des portes-cuves et portes-tubes à essai, des carrousels de calibrage, des systèmes d’aspiration, des sondes à fibres optiques ainsi que des accessoires pour l’échantillonnage de petits volumes, les mesures en réflexion et les mesures en StopFlow.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ± 0,0015 A (200–800 nm)
SBW 2,0 nm, lissé
Hauteur au centre du faisceau 8,5 mm
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Dimensions (L x l x H) 53 x 61 x 38 cm / 20,8 x 24 x 14,9 po
Source lumineuse
Lampe flash au xénon
Durée de vie typique : > 5 ans. Plus longue si vous n’utilisez pas le signal en direct
Période de garantie : Garantie 3 ans (remplacement)
Bande passante spectrale 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm sélectionnables
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive <0,0005 Abs/heure, 500 nm, SBW 2,0 nm, 2 heure de préchauffage
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) universitaires, produits chimiques, boissons & aliments, produits chimiques environnementaux, AQ/CQ industriel, science des matériaux, produits pharmaceutiques
Durée de vie de la lampe >5 years or longer if not using live signal
Bruit Photométrique
0 A : < 0,00018 A
1R : < 0,00022 A
2R : < 0,00050 A
500 nm, SBW 2,0 nm, RMS
Conception optique Ebert modifié ; double faisceau avec positions d’échantillons et de cuves de référence/accessoires
Tests de conformité à la pharmacopée Précision de la longueur d'onde : ±0,3 nm 190–900 nm
Répétabilité de la longueur d’onde : SD10 mes. <0,1 nm
Précision de l’absorbance : <±0,010 A à 1 A < ±0,010 A à 2 A
Répétabilité de l’absorbance : ±0,0025 A à 1 A
Lumière parasite : 198 nm avec Kcl > 2 A, 220 nm avec NaI >3 A, 300 nm avec acétone >3 A, 340 nm avec NaNO2 > 3 A Résolution : Rapport pic/creux > 1,8 au réglage de bande spectrale (SBW) de 1 nm
Précision photométrique 1 A : ±0,004 A, 2 A : ±0,004 A, 3 A: ±0,006 A
Affichage photométrique ±6 Å
Gamme photométrique > 4 A
Répétabilité photométrique 1 A : ±0,0025 A
Modes de balayage des ordonnées Absorbance, pourcentage de transmission, pourcentage de réflectance, Kubelka-Munk,
Log(1/R), Log(Abs), facteur d’absorbance×, intensité, dérivée 1e–4ème
Vitesse de balayage Variable – jusqu’à 6000 nm/min
Lumière parasite 198 nm : 2,4 A KCl
220 nm : 3,5 A NaI
340 nm : 4,0 A NaNO2
Garantie Garantie de remplacement de la source pendant 3 ans
Précision en longueur d’onde ±0,20 nm (raie d’émission du Hg 546,11 nm), ±0,30 nm 190–900 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05 nm
Répétabilité en longueur d’onde Écart&moins ;type des 10 mesures < 0,05 nm
Poids (impériale) 48.5 lbs
Poids (métrique) 22 kg